Ácido sulfúrico 4 mol/l (8 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
30148.297EA 35.9 EUR
30148.297 30148.320
Ácido sulfúrico 4 mol/l (8 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.84
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 3.992 - 4.008 mol/l
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
NIST traceable Confirmed