(R)-(+)-Limoneno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
D(+)-Limoneno, (R)-(+)-Dipenteno, (R)-(+)-1-Metil-4-(1-metilvinil)ciclohexeno, (R)-(+)-p-Menta-1,8-dieno
L04733.AE
L04733.AP
L04733.AEEA
26.9
EUR
L04733.AE
L04733.AP
(R)-(+)-Limoneno 97%
(R)-(+)-Limoneno
Stabilized
Purity: 97%
CAS No.: 5989-27-5
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.23
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4730
Odour: Fruit-like
Melting Point: -74°
Boiling Point: 177-178°
Beilstein Reference: 2204754
Merck Reference: 14,5493
Optical Rotation: +115° (c=10 in ethanol)
UN No.: 2052
MDL No.: MFCD00062991
Formula:
C₁₀H₁₆ MW: 136.24 g/mol Pto. Ebullición: 177…178 °C Pto. de fusión: –74 °C Densidad: 0.841 Pto. de inflamación: 48 °C (118 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00062991 Núm. CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 UN: 2052 ADR: 3 III Índice Merck: 13,05515 |