(R)-(+)-Limoneno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: D(+)-Limoneno, (R)-(+)-Dipenteno, (R)-(+)-1-Metil-4-(1-metilvinil)ciclohexeno, (R)-(+)-p-Menta-1,8-dieno
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18407.0100 8.18407.0500
8.18407.0100EA 35.7 EUR
8.18407.0100 8.18407.0500
(R)-(+)-Limoneno para síntesis, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Limoneno
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
Pto. Ebullición: 175.5
Pto. de fusión: –74 °C
Densidad: 0.8411 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 43
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062991
Núm. CAS: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2052
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,05515
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.02 g/l (25 °C)
Melting Point -74 °C
Molar Mass 136.24 g/mol
Boiling Point 177 - 178 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.1 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4722 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 6.1 %(V)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid