(S)-(-)-Limoneno 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-(-)-p-Menta-1,8-dieno, (S)-(-)-Dipenteno, (S)-(-)-1-Metil-4-(1-metilvinil)ciclohexeno, L(-)-Limoneno
203731000 203735000
ACRO203731000EA 30.1 EUR
ACRO203731000 ACRO203735000
(S)-(-)-Limoneno 96%
(S)-(-)-Limoneno
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Pto. Ebullición: 175 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 104…84 °C
Densidad: 0,842 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001558
Núm. CAS: 5989-54-8
EINECS: 227-815-6
UN: 2052
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,05515
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) (neat) ≤ -60°