(S)-(-)-Limoneno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-(-)-p-Menta-1,8-dieno, (S)-(-)-Dipenteno, (S)-(-)-1-Metil-4-(1-metilvinil)ciclohexeno, L(-)-Limoneno
L13244.18
L13244.30
L13244.18EA
31
EUR
L13244.18
L13244.30
(S)-(-)-Limoneno ≥97%
(S)-(-)-Limoneno
Purity: 97%
CAS No.: 5989-54-8
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.23
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4720
Melting Point: -74°
Boiling Point: 175-177°
Beilstein Reference: 2323991
Merck Reference: 14,5493
Optical Rotation: -90° (c=10 in ethanol)
UN No.: 2052
MDL No.: MFCD00001558
Formula:
C₁₀H₁₆ MW: 136,24 g/mol Pto. Ebullición: 175…177 °C Pto. de fusión: –74 °C Densidad: 0,844 Pto. de inflamación: 48 °C (118 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001558 Núm. CAS: 5989-54-8 EINECS: 227-815-6 UN: 2052 ADR: 3,III Índice Merck: 14,5493 |