(S)-(-)-Limoneno, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: (S)-(-)-p-Menta-1,8-dieno, (S)-(-)-Dipenteno, (S)-(-)-1-Metil-4-(1-metilvinil)ciclohexeno, L(-)-Limoneno
M-Clarity™ quality level = MQ100
62128-1ML 62128-5ML
62128-1MLEA 44.6 EUR
62128-1ML 62128-5ML
(S)-(-)-Limoneno, Supelco®
(S)-(-)-Limoneno
Formula: C₁₀H₁₆
Pto. Ebullición: 175 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –74 °C
Densidad: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001558
Núm. CAS: 5989-54-8
EINECS: 227-815-6
UN: 2052
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,05515
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=925593852eaaa99e409db79716af7534bbb3f96e&vid=5d7cea0c73faf38c4a26b1dd60ffc962e4f141f9&prid=web&clid=SAPDAM