Plata nitrato 0.04 mol/l (0.04 N) en solución acuosa
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
MC302636.6010
302636.1000EA 90.8 EUR
302636.1000 PRLSMC302636.6010
Plata nitrato 0.04 mol/l (0.04 N) en solución acuosa
Plata nitrato
Formula: AgNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003414
Núm. CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM