Plata nitrato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM USP, Reag. Ph. Eur. solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
30472.297EA 92 EUR
30472.297 30472.322 30472.402 VWRS30472.323 30472.290
Plata nitrato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM USP, Reag. Ph. Eur. solución volumétrica
Plata nitrato
Formula: AgNO₃
Densidad: 1,01 g/cm3
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003414
Núm. CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to USP Passes test
NIST traceable Confirmed