Plata nitrato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa solución volumétrica
Proveedor: REAGECON
Atención
Sinónimos: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
N20100W N20100F N20100H
REGEN20100WEA 311 EUR
REGEN20100W REGEN20100F REGEN20100H
Plata nitrato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa solución volumétrica
Plata nitrato
Formula: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Pto. Ebullición: 444
Pto. de fusión: 210
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003414
Núm. CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM