Plata nitrato 1 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
30471.237EA 67.8 EUR
30471.237 30471.294
Plata nitrato 1 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Plata nitrato
Formula: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Pto. Ebullición: 444
Pto. de fusión: 210
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003414
Núm. CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed