Plomo (II) acetato trihidrato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diacetato de plomo trihidrato
10719.06
10719.18
10719.30
10719.06EA
25.7
EUR
10719.06
10719.18
10719.30
Plomo (II) acetato trihidrato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Diacetato de plomo trihidrato
Purity: 99.995%
CAS No.: 6080-56-4
Molecular Formula: Pb(OOCCH3)2.3H2O
Formula Weight: 379.33 (325.28anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.55
Melting Point: 75°
Beilstein Reference: 3730298
Merck Reference: 14,5397
UN No.: 1616
MDL No.: MFCD00150023
Formula:
(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O MW: 379.34 g/mol Pto. Ebullición: 280 Pto. de fusión: 75 Densidad: 2.55 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150023 Núm. CAS: 6080-56-4 EINECS: 206-104-4 UN: 1616 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,5397 |