Plomo (II) acetato trihidrato 99.0-103.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diacetato de plomo trihidrato
14242.22
14242.36
14242.A3
14242.22EA
39.9
EUR
14242.22
14242.36
14242.A3
Plomo (II) acetato trihidrato 99.0-103.0% ACS
Diacetato de plomo trihidrato
Purity: 99.0-103.0%
CAS No.: 6080-56-4
Molecular Formula: Pb(OOCCH3)2.3H2O
Formula Weight: 379.33 (325.28anhy)
Physical Form: Granular
Density: 2.55
Melting Point: 75°
Solubility: Freely soluble in water, alcohol, and glycerol
Beilstein Reference: 3730298
Merck Reference: 14,5397
UN No.: 1616
MDL No.: MFCD00150023
Formula:
(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O MW: 379.34 g/mol Pto. Ebullición: 280 Pto. de fusión: 75 Densidad: 2.55 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150023 Núm. CAS: 6080-56-4 EINECS: 206-104-4 UN: 1616 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,5397 |