Plomo (II) acetato trihidrato
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Diacetato de plomo trihidrato
1.07372.1000 1.07372.5000 1.07372.9050
1.07372.1000EA 62.4 EUR
1.07372.1000 1.07372.5000 1.07372.9050
Plomo (II) acetato trihidrato
Diacetato de plomo trihidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
MW: 379.34 g/mol
Pto. Ebullición: 280
Pto. de fusión: 75
Densidad: 2.55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150023
Núm. CAS: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM