Plomo (II) acetato trihidrato 99.5-103.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Diacetato de plomo trihidrato
26483.231EA 53.3 EUR
26483.231 26483.297
Plomo (II) acetato trihidrato 99.5-103.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Diacetato de plomo trihidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
MW: 379.34 g/mol
Pto. Ebullición: 280
Pto. de fusión: 75
Densidad: 2.55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150023
Núm. CAS: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.5 - 103.0 %
pH (20°C; 10 %) 5.0 - 7.5
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NO3 + NO2 (as NO3) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to ACS Passes test