Ácido cítrico monohidrato ≥99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
22869.22
22869.36
22869.A1
22869.22EA
30.2
EUR
22869.22
22869.36
22869.A1
Ácido cítrico monohidrato ≥99.5%
Ácido cítrico monohidrato
Purity: 99.5+%
CAS No.: 5949-29-1
Molecular Formula: C6H8O7.H2O
Formula Weight: 210.14 (192.13anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.542
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2326
MDL No.: MFCD00149972
Formula:
C₆H₈O₇.H₂O Pto. de fusión: 135…152 °C Densidad: 1,542 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149972 Núm. CAS: 5949-29-1 EINECS: 201-069-1 Índice Merck: 14,2326 |