Ácido cítrico monohidrato 99.0-102.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
36665.22
36665.36
36665.A3
36665.22EA
38
EUR
36665.22
36665.36
36665.A3
Ácido cítrico monohidrato 99.0-102.0% ACS
Ácido cítrico monohidrato
Purity: 99.0-102.0%
CAS No.: 5949-29-1
Molecular Formula: C6H8O7.H2O
Formula Weight: 210.14 (192.13anhy)
Physical Form: Solid
Density: 1.542
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2326
MDL No.: MFCD00149972
Formula:
HOC(COOH)(CH₂COOH)₂·H₂O Pto. de fusión: 135…152 °C Densidad: 1,542 Pto. de inflamación: 173,9 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149972 Núm. CAS: 5949-29-1 EINECS: 201-069-1 Índice Merck: 14,2326 |