Ácido cítrico monohidrato 99-102% ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
0908-2.5KGEA 306 EUR
0908-2.5KG 0908-500G
Ácido cítrico monohidrato 99-102% ACS
Ácido cítrico monohidrato
Formula: C₆H₈O₇.H₂O
MW: 210,14 g/mol
Pto. de fusión: 135…152 °C
Densidad: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 173,9 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149972
Núm. CAS: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Índice Merck: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Carbonizable Substances Pass
Chloride ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤3 ppm
Lead ≤2 ppm
Oxalate test Pass
Phosphate ≤0.001%
Purity 99 - 102%
Residue after ignition ≤0.02%
Sulphfur compounds (as SO4) ≤0.002%