Ácido cítrico monohidrato ≥99%, en polvo, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
20275.298EA 73.5 EUR
20275.298 20275.367 20275.460
Ácido cítrico monohidrato ≥99%, en polvo, GPR RECTAPUR®
Ácido cítrico monohidrato
Formula: C₆H₈O₇.H₂O
Pto. de fusión: 135…152 °C
Densidad: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 173,9 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149972
Núm. CAS: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Índice Merck: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm