Ácido cítrico monohidrato ≥98%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
20278.298EA 46.9 EUR
20278.298 20278.367 20278.460
Ácido cítrico monohidrato ≥98%, TECHNICAL
Ácido cítrico monohidrato
Formula: C₆H₈O₇.H₂O
Pto. de fusión: 135…152 °C
Densidad: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 173,9 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149972
Núm. CAS: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Índice Merck: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %