Ácido cítrico monohidrato 99.5-100.5%, en polvo Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
85514.290EA 110 EUR
85514.290 85514.360 85514.460
Ácido cítrico monohidrato 99.5-100.5%, en polvo Ph. Eur.
Ácido cítrico monohidrato
Precaución: No apto para uso parenteral
Formula: C₆H₈O₇.H₂O
MW: 210,14 g/mol
Pto. de fusión: 135…152 °C
Densidad: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 173,9 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149972
Núm. CAS: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Índice Merck: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on anhydrous) 99.5 - 100.5 %
Appearance Polvo cristalino blanco
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Readily carbonisable substances Passes test
Oxalic acid (calculated on anhydrous) Max. 360 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 150 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water 7.5 - 9.0 %
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Unlikely by manuf.process