di-Sodio tetraborato decahidrato 99.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
205950010 205950050 205950100
ACRO205950010EA 84.3 EUR
ACRO205950010 ACRO205950050 ACRO205950100
di-Sodio tetraborato decahidrato 99.5% para análisis
di-Sodio tetraborato decahidrato
Formula: Na₂B₄O₇·10H₂O
MW: 381.37 g/mol
Pto. Ebullición: 320
Pto. de fusión: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149193
Núm. CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
IR: 01-2119490790-32
Índice Merck: 13,08662
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
pH 9 to 9.5 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm