di-Sodio tetraborato decahidrato 99.5+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
419450010 419450250 419450025
ACRO419450010EA 84.8 EUR
ACRO419450010 ACRO419450250 ACRO419450025
di-Sodio tetraborato decahidrato 99.5+% ACS
di-Sodio tetraborato decahidrato
Formula: Na₂B₄O₇·10H₂O
Pto. Ebullición: 320 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 75 °C
Densidad: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149193
Núm. CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
IR: 01-2119490790-32
Índice Merck: 13,08662
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
pH 9.15 to 9.20 (0.01 M solution at 25.0°C)
Titration with NaOH 99.5 to 105.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %