di-Sodio tetraborato decahidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
A16176.0C A16176.0E A16176.36
A16176.0CEA 302 EUR
A16176.0C A16176.0E A16176.36
di-Sodio tetraborato decahidrato ≥99%
di-Sodio tetraborato decahidrato
Purity: 99+% CAS No.: 1303-96-4 Molecular Formula: B4Na2O7.10H2O Formula Weight: 381.37 (201.22anhy) Odour: Odourless pH: 9,24 Melting Point: 75° Merck Reference: 14,8590 MDL No.: MFCD00149193
Formula: Na₂B₄O₇·10H₂O
Pto. Ebullición: 320 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 75 °C
Densidad: 1,73
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149193
Núm. CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
IR: 01-2119490790-32
Índice Merck: 14,8590