di-Sodio tetraborato decahidrato ≥99.5%, Puriss. p.a. ISO, ACS sustancia tampón, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
31457-100G 31457-1KG 31457-500G 31457-5KG
31457-100GEA 0 EUR
31457-100G 31457-1KG 31457-500G 31457-5KG
di-Sodio tetraborato decahidrato ≥99.5%, Puriss. p.a. ISO, ACS sustancia tampón, Fluka™
di-Sodio tetraborato decahidrato
Formula: Na₂B₄O₇·10H₂O
MW: 381.37 g/mol
Pto. Ebullición: 320
Pto. de fusión: 742 °C (anhy.) ≥ 62 °C (–H₂O of crystall.)
Densidad: 1.7 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149193
Núm. CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
IR: 01-2119490790-32
Índice Merck: 13,08662
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.5 - 105.0 %
Water insoluble matter Max. 0.001 %
pH (5 %, 20°C) 9.0 - 9.6
pH (0.01 m, 25°C) 9.15 - 9.20
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %