di-Sodio tetraborato decahidrato, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, NF suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
Sinónimos: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
1.06303.1000 1.06303.9029
1.06303.1000EA 183 EUR
1.06303.1000 1.06303.9029
di-Sodio tetraborato decahidrato, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, NF suitable for use as excipient, SAFC®
di-Sodio tetraborato decahidrato
Formula: Na₂B₄O₇·10H₂O
Pto. Ebullición: 320 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 75 °C
Densidad: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149193
Núm. CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
IR: 01-2119490790-32
Índice Merck: 13,08662