di-Sodio tetraborato decahidrato ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
MQ100
1.06308.0500 1.06308.1000 1.06308.9050
1.06308.0500EA 76.7 EUR
1.06308.0500 1.06308.1000 1.06308.9050
di-Sodio tetraborato decahidrato ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®
di-Sodio tetraborato decahidrato
Formula: Na₂B₄O₇·10H₂O
MW: 381.37 g/mol
Pto. Ebullición: 320
Pto. de fusión: 75
Densidad: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149193
Núm. CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
IR: 01-2119490790-32
Índice Merck: 13,08662
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 51.4 g/l (20 °C)
Melting Point 75 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 381.32 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 0.213 hPa (20 °C)
Density 1.72 g/cm3 (20 °C)
pH 9.2 (47 g/l, H2O, 20 °C)