di-Sodio tetraborato decahidrato ≥97%, en polvo, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
27705.361EA
239
EUR
27705.361
27705.460
di-Sodio tetraborato decahidrato ≥97%, en polvo, TECHNICAL
di-Sodio tetraborato decahidrato
Formula:
Na₂B₄O₇·10H₂O Pto. Ebullición: 320 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 75 °C Densidad: 1,73 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149193 Núm. CAS: 1303-96-4 EINECS: 215-540-4 IR: 01-2119490790-32 Índice Merck: 13,08662 |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 97 % |