di-Sodio tetraborato decahidrato 99.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
27727.231EA
47.9
EUR
27727.231
27727.297
27727.460
di-Sodio tetraborato decahidrato 99.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
di-Sodio tetraborato decahidrato
Formula:
Na₂B₄O₇·10H₂O Pto. Ebullición: 320 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 75 °C Densidad: 1,73 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149193 Núm. CAS: 1303-96-4 EINECS: 215-540-4 IR: 01-2119490790-32 Índice Merck: 13,08662 |
Resultados test especificaciones
Assay | 99.0 - 103.0 % |
Appearance of solution | Passes test Ph.Eur. |
CO3 (Carbonate) | Passes test |
Identification A | Passes test Ph.Eur. |
Identification B | Passes test Ph.Eur. |
Identification C | Passes test Ph.Eur. |
pH (20°C; 4 %) | 9.0 - 9.6 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 10 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
As (Arsenic) | Max. 2 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |