Sodio carbonato monohidrato 99.6% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
419480010 419480051
ACRO419480010EA 54.9 EUR
ACRO419480010 ACRO419480051
Sodio carbonato monohidrato 99.6% ACS
Sodio carbonato monohidrato
Formula: Na₂CO₃·1H₂O
Pto. de fusión: 851 °C
Densidad: 2,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149177
Núm. CAS: 5968-11-6
EINECS: 207-838-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying 13.0 % to 15.0 % (150°C)
Titration with HCl ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤50 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.004 %
Insoluble matter ≤0.01 %