Sodio carbonato monohidrato ≥85%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium carbonate hydrous, Soda monohydrate
14108.A1
14108.A7
14108.A1EA
49.1
EUR
14108.A1
14108.A7
Sodio carbonato monohidrato ≥85%
Sodio carbonato monohidrato
Purity: 85% min
CAS No.: 5968-11-6
Molecular Formula: Na2CO3.H2O
Formula Weight: 124.01 (105.99anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.250
Appearance: Colourless to white
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -H2O
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00149177
Formula:
Na₂CO₃·1H₂O MW: 124.00 g/mol Pto. de fusión: 100 °C (-H₂O) Densidad: 2.250 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149177 Núm. CAS: 5968-11-6 EINECS: 207-838-8 |