Sodio carbonato monohidrato ≥99.5% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
36485.22
36485.36
36485.A3
36485.22EA
21.9
EUR
36485.22
36485.36
36485.A3
Sodio carbonato monohidrato ≥99.5% ACS
Sodio carbonato monohidrato
Purity: 99.5% min
CAS No.: 5968-11-6
Molecular Formula: Na2CO3.H2O
Formula Weight: 124.01 (105.99anhy)
Physical Form: Granular
Density: 2.250
Appearance: Colourless to white
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -H2O
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00149177
Formula:
Na₂CO₃·1H₂O MW: 124,00 g/mol Pto. de fusión: 100 °C (-H₂O) Densidad: 2,250 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149177 Núm. CAS: 5968-11-6 EINECS: 207-838-8 Índice Merck: 14,8596 |