Sodio carbonato decahidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Soda
213500010 213500025
ACRO213500010EA 50.6 EUR
ACRO213500010 ACRO213500025
Sodio carbonato decahidrato 99+% para análisis
Sodio carbonato decahidrato
Formula: Na₂CO₃·10H₂O
Pto. de fusión: 34 °C
Densidad: 1,46 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149178
Núm. CAS: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
PO4 and SiO2 (as SiO2) ≤0.002 %
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤2 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.0005 %