Sodio carbonato decahidrato 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
271070025 271070100 271071000
ACRO271070025EA 119 EUR
ACRO271070025 ACRO271070100 ACRO271071000
Sodio carbonato decahidrato 99+%, extra puro
Sodio carbonato decahidrato
Formula: Na₂CO₃·10H₂O
Pto. de fusión: 34 °C
Densidad: 1,46 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149178
Núm. CAS: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤4 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤30 ppm