Sodio carbonato decahidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Soda
A17484.36 A17484.0E A17484.0C
A17484.36EA 27.8 EUR
A17484.36 A17484.0E A17484.0C
Sodio carbonato decahidrato ≥99%
Sodio carbonato decahidrato
Purity: 99+% CAS No.: 6132-02-1 Molecular Formula: CNa2O3.10H2O Formula Weight: 286.14 (105.99anhy) Melting Point: 32-34° Merck Reference: 14,8596 MDL No.: MFCD00149178
Formula: Na₂CO₃·10H₂O
Pto. de fusión: 32…34 °C
Densidad: 1,46
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149178
Núm. CAS: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Índice Merck: 14,8596