Sodio carbonato decahidrato, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06391.1000 1.06391.5000 1.06391.9025
1.06391.1000EA 53.34 EUR
1.06391.1000 1.06391.5000 1.06391.9025
Sodio carbonato decahidrato, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Sodio carbonato decahidrato
Formula: Na₂CO₃·10H₂O
Pto. de fusión: 33 °C
Densidad: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149178
Núm. CAS: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 210 g/l (20 °C)
Melting Point 33 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 286.14 g/mol
Bulk Density 700 - 900 kg/m3
Density 1.44 g/cm3 (20 °C)
pH 11 - 12 (50 g/l, H2O, 25 °C)