Sodio perclorato monohidrato ≥85.0-90.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Perclorato de sodio monohidrato
11622.30 11622.A1
11622.30EA 56.5 EUR
11622.30 11622.A1
Sodio perclorato monohidrato ≥85.0-90.0% ACS
Sodio perclorato monohidrato
Purity: 85.0-90.0% CAS No.: 7791-07-3 Molecular Formula: NaClO4.H2O Formula Weight: 140.48 (122.46anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.02 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 130° dec. Solubility: Very soluble in water Merck Reference: 14,8653 UN No.: 1502 MDL No.: MFCD00149164
Formula: NaClO₄·H₂O
MW: 140.46 g/mol
Pto. de fusión: 130 °C (desc.)
Densidad: 2.02
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149164
Núm. CAS: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 14,8653