Sodio perclorato monohidrato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Perclorato de sodio monohidrato
A11243.0B A11243.0I A11243.30 A11243.C4
A11243.0BEA 156 EUR
A11243.0B A11243.0I A11243.30 A11243.C4
Sodio perclorato monohidrato ≥97%
Sodio perclorato monohidrato
Purity: 97+% CAS No.: 7791-07-3 Molecular Formula: NaClO4.H2O Formula Weight: 140.48 (122.46anhy) Odour: Odourless Melting Point: 130° dec. UN No.: 1502 MDL No.: MFCD00149164
Formula: NaClO₄·H₂O
MW: 140.46 g/mol
Pto. de fusión: 130 °C (desc.)
Densidad: 2.02
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149164
Núm. CAS: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 12,08798