Sodio perclorato monohidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06564.0100 1.06564.0500 1.06564.9025
1.06564.0100EA 98.4 EUR
1.06564.0100 1.06564.0500 1.06564.9025
Sodio perclorato monohidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Sodio perclorato monohidrato
Formula: NaClO₄·H₂O
Pto. de fusión: 130 °C
Densidad: 2,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149164
Núm. CAS: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 12,08798
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (alkalimetric) 99.0 - 102.0 %
pH-value (5 %; water) 4.5 - 7.0
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Chloride, Chlorate (as Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0003 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %