Sodio perclorato monohidrato 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Perclorato de sodio monohidrato
27988.232EA
60.9
EUR
27988.232
27988.460
27988.180
Sodio perclorato monohidrato 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Sodio perclorato monohidrato
Formula:
NaClO₄·H₂O Pto. de fusión: 130 °C Densidad: 2,02 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149164 Núm. CAS: 7791-07-3 EINECS: 231-511-9 UN: 1502 ADR: 5.1,II Índice Merck: 12,08798 |
Resultados test especificaciones
Assay | 98,0% – 102,0% |
pH (20°C; 5 %) | 4.5 - 7.0 |
Metales pesados (como Pb) | Max. 5 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 5 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 30 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 3 ppm |
K (Potassium) | Max. 50 ppm |