Sodio perclorato monohidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis), cristalizado, Purum p.a.
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
71852-1KG 71852-250G 71852-50KG
71852-1KGEA 132 EUR
71852-1KG 71852-250G HONC71852-50KG
Sodio perclorato monohidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis), cristalizado, Purum p.a.
Sodio perclorato monohidrato
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formula: NaClO₄·H₂O
Pto. Ebullición: Decomposes on heating
Pto. de fusión: 469 °C (anhydr.)
Densidad: 2,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149164
Núm. CAS: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 12,08798
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.0 - 102.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.0
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride, Chlorate (as Cl) Max. 500 ppm