Sodio perclorato monohidrato ≥99.0% para HPLC, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Perclorato de sodio monohidrato
89152-250G
89152-50G
89152-250GEA
258
EUR
89152-250G
89152-50G
Sodio perclorato monohidrato ≥99.0% para HPLC, Fluka™
Sodio perclorato monohidrato
Formula:
NaClO₄·H₂O Pto. Ebullición: Decomposes on heating Pto. de fusión: 469 °C (anhydr.) Densidad: 2,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149164 Núm. CAS: 7791-07-3 EINECS: 231-511-9 UN: 1502 ADR: 5.1,II Índice Merck: 12,08798 |
Resultados test especificaciones
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Solution 5% in H₂O | complying |
pH (5 %, 25 °C) | 5.0 - 8.0 |
Absorbance at 210 nm | Max. 0.1 |
Absorbance at 220 nm | Max. 0.05 |
Absorbance at 230 nm | Max. 0.03 |
Absorbance at 240 nm | Max. 0.02 |
Absorbance 500 nm | Max. 0.02 |