Sodio dicromato dihidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
219240010 219240025
ACRO219240010EA 142 EUR
ACRO219240010 ACRO219240025
Sodio dicromato dihidrato 99%
Dicromato de sodio dihidrato
Formula: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
MW: 298.00 g/mol (261.97 anhy)
Pto. de fusión: 357 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149166
Núm. CAS: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN: 3087
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 12,08754
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Crystals or needles
Titration Iodometric ≥98.5 %
pH 3.5 to 3.9 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)