Sodio dicromato dihidrato 99.5-100.5% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
36692.22
36692.36
36692.A3
36692.PG
36692.22EA
46
EUR
36692.22
36692.36
36692.A3
36692.PG
Sodio dicromato dihidrato 99.5-100.5% ACS
Dicromato de sodio dihidrato
Purity: 99.5-100.5%
CAS No.: 7789-12-0
Molecular Formula: Cr2Na2O7.2H2O
Formula Weight: 298.00 (261.97anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.348
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -2H2O
Merck Reference: 14,8609
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00149166
Formula:
Na₂Cr₂O₇·2H₂O MW: 298.00 g/mol (261.97 anhy) Pto. de fusión: 100 °C (-2H₂O) Densidad: 2.348 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149166 Núm. CAS: 7789-12-0 EINECS: 234-190-3 UN: 3087 ADR: 5.1 II Índice Merck: 14,8609 |