Sodio dicromato dihidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L14890.22
L14890.36
AB171629.0100
L14890.PG
L14890.22EA
26.4
EUR
L14890.22
L14890.36
ABCRAB171629.0100
L14890.PG
Sodio dicromato dihidrato 98%
Dicromato de sodio dihidrato
Purity: 99%
CAS No.: 7789-12-0
Molecular Formula: Cr2Na2O7.2H2O
Formula Weight: 298.00 (261.97anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -2H2O
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00149166
Formula:
Na₂Cr₂O₇·2H₂O Pto. de fusión: 100 °C (-2H₂O) Densidad: 2,348 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149166 Núm. CAS: 7789-12-0 EINECS: 234-190-3 UN: 3087 ADR: 5.1,II Índice Merck: 14,8609 |