Sodio dicromato dihidrato ≥99%, Purum, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
12266-1KG 12266-5KG
12266-1KGEA 197 EUR
12266-1KG 12266-5KG
Sodio dicromato dihidrato ≥99%, Purum, Fluka™
Dicromato de sodio dihidrato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
MW: 298.00 g/mol (261.97 anhy)
Pto. Ebullición: Dec. (al calentar)
Pto. de fusión: 357 °C (anhidr.)
Densidad: 2.52 g/cm³ (13 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149166
Núm. CAS: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN: 3086
ADR: 6.1 I
Índice Merck: 12,08754
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.5 %