Sodio dicromato dihidrato, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06336.0250 1.06336.1000
1.06336.0250EA 113 EUR
1.06336.0250 1.06336.1000
Sodio dicromato dihidrato, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Dicromato de sodio dihidrato
Formula: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Densidad: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149166
Núm. CAS: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN: 3086
ADR: 6.1 (5.1),II
Índice Merck: 12,08754
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 731.8 g/l (20 °C)
Melting Point 356.7 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 298.00 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials