Cromato de sodio tetrahidrato, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodio cromato tetrahidrato, Cromato sódico tetrahidrato
13453.30 13453.A1
13453.30EA 106 EUR
13453.30 13453.A1
Cromato de sodio tetrahidrato, grado reactivo
Cromato de sodio tetrahidrato
CAS No.: 10034-82-9 Molecular Formula: Na2CrO4.4H2O Formula Weight: 234.04 (161.97anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.73 Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,8601 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149167
Corrosion inhibitor, pigment manufacture
Formula: CrNa₂O₄·4H₂O
MW: 234.03 g/mol
Pto. de fusión: 792.2
Densidad: 2.73
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149167
Núm. CAS: 10034-82-9
EINECS: 231-889-5
UN: 3288
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,8601