Sodio yoduro dihidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium iodide hydrate
10871.06 10871.14 10871.22
10871.06EA 51.9 EUR
10871.06 10871.14 10871.22
Sodio yoduro dihidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Sodio yoduro dihidrato
Purity: 99.999% Molecular Formula: NaI.xH2O Formula Weight: 149.89(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic
Formula: INa·2H₂O
MW: 185,92 g/mol
Pto. de fusión: 64,3 °C
Densidad: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149211
Núm. CAS: 13517-06-1
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III