Sodio molibdato dihidrato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Molibdato de disodio dihidrato, Molibdato(VI) de sodio dihidrato
206370050 206371000 206375000 206370025
ACRO206370050EA 34.7 EUR
ACRO206370050 ACRO206371000 ACRO206375000 ACRO206370025
Sodio molibdato dihidrato 99+%
Sodio molibdato dihidrato
Formula: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241.95 g/mol
Pto. de fusión: 687
Densidad: 3.28 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149170
Núm. CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Índice Merck: 13,08718
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %