Sodio molibdato dihidrato 99.5-103.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Molibdato de disodio dihidrato, Molibdato(VI) de sodio dihidrato
12214.22
12214.36
12214.22EA
68.2
EUR
12214.22
12214.36
Sodio molibdato dihidrato 99.5-103.0% ACS
Sodio molibdato dihidrato
Purity: 99.5-103.0%
CAS No.: 10102-40-6
Molecular Formula: MoNa2O4.2H2O
Formula Weight: 241.95 (205.92anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.71
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -2H2O
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8645
MDL No.: MFCD00149170
Formula:
Na₂MoO₄·2H₂O Pto. de fusión: 100 °C (-2H₂O) Densidad: 2,71 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149170 Núm. CAS: 10102-40-6 EINECS: 231-551-7 Índice Merck: 14,8645 |